주요 문서
57018
Supelco
Supelclean LC-SCX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
material
polypropylene tube
Quality Level
제품 라인
Supelclean
특징
endcapped
구성
bed wt., 500 mg
포장
pkg of 54 ea
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
3 mL
기질 활성군
SCX phase
SCX
직경
40-45 μm
공극 크기
60 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
ion exchange
ion exchange
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Supelclean LC-SCX SPE Tube may be used for the solid-phase extraction of:
  • Cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed samples prior to their determination by ultra-performance liquid chromatography-fluorescence detection (UPLC-FLD).
  • Adulterants in slimming functional foods prior to their quantification by gas chromatography-electron impact-tandem mass spectrometry (GC-EI-MS/MS).
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
A GC-EI-MS-MS Method for Simultaneous Determination of Seven Adulterants in Slimming Functional Foods.
Li Y, et al.
Journal of Chromatographic Science, 50(10), 928-933 (2012)
Simultaneous determination of cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed by SPE coupled to UPLC.
Qu CH, et al.
Chromatographia, 73(3-4), 243-249 (2011)
프로토콜
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC