주요 문서
57042
Supelco
Visprep SPE Manifold Test Tubes, 10 x 75 mm
pk of 12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
포장
pk of 12
Quality Level
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
크기
10 mm × 75 mm
응용 분야
food and beverages
일반 설명
Visprep SPE manifold test tubes, 10 x 75 mm are technically used for a 12-port or 24-port Visiprep SPE vacuum manifold.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)