주요 문서
57176
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 12 mL, pk of 20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
material
polypropylene
설명
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
포장
pk of 20
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
12 mL
공극 크기
20 μm
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)