주요 문서
57267
Supelco
Cartridge Adapter for H300 Cartridges
pkg of 6 ea, for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
포장
pkg of 6 ea
Quality Level
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
호환성
for use with 12, 20, & 60 mL SPE tubes
일반 설명
Cartridge adapter is generally required for sampling of solid phase extract during SPE.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)