포장
pk of 4
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
피팅
male adapter for 3 or 6 mL SPE tube
1/4-28 female UNF bore
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 3 or 6 mL SPE tubes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객