주요 문서
57209
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41115712
제품 라인
Supelclean
Quality Level
포장
pkg of 100 g
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
기질
magnesium silicate
기질 활성군
Florisil phase
직경
100-120 mesh
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
일반 설명
LC-Florisil Supelclean SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1