주요 문서
57246-U
Supelco
Stainless Steel Frit, 20 μm porosity
for use with 6mL polypropylene SPE tubes, pk of 60
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.21
포장
pk of 60
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 6mL polypropylene SPE tubes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1