주요 문서
58075
Tapered Flask for Filtration Apparatus 2
volume 2000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
용량
2000 mL
용적
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tapered Flask for Filtration Apparatus 2 (volume 2000 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)의 흔한 문제를 파악하고 수정하여 컬럼 성능을 복구하십시오.