제품명
SUPELCOSIL™ LC-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
SUPELCOSIL™
특징
endcapped
제조업체/상표
SUPELCOSIL™
포장
1 ea of
라벨링 범위
11.0% carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4 mm
표면적
170 m2/g
표면 범위
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å
pH
2-7.5
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase