주요 문서
58424
Supelco
LC-NH2 Test Mix
in acetonitrile: water (25:75), analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
in acetonitrile: water (25:75)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
호환성
use to QA LC-NH2 columns
형식
multi-component solution
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
분석물
설명
    D-(−)-Fructose 25 mg/mL
    α-D-Glucose 25 mg/mL
    Lactose 25 mg/mL
    Maltose 25 mg/mL
    Sucrose 25 mg/mL
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
44.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1