제품명
SUPELCOSIL™ Suplex pKb-100 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L68
제품 라인
SUPELCOSIL™
특징
endcapped: no
포장
pkg of 1 kit
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 4 mm
표면적
170 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
amide, alkyl phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å
작동 pH
2-7.5
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
각주
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules.
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.