주요 문서
59559
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
동의어(들):
Supelguard LC-DIOL 2CM KIT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
제품명
SUPELCOSIL LC-Diol Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agency
suitable for USP L20
Quality Level
포장
pkg of 1 kit
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 4 mm
기질 활성군
diol phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
각주
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules.
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)