69027
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
analytical standard
동의어(들):
Di(2-ethylhexyl) sebacate, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester, ‘Dioctyl’ sebacate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
[-(CH2)4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
426.67
Beilstein:
1806504
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI key
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.