Key Documents
69114
Supelco
Dibutyl itaconate
analytical standard
동의어(들):
2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3O2CCH2C(=CH2)CO2(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
242.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
276.8 °F
Flash Point (°C)
136 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)