기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM Bis-Tris HCl, pH 7.0; [B] 20 mM Bis-Tris HCl, 0.5M NaCl, pH 7.0; 24 to 69% B in 20 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μg each variant
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
분석 메모
This Figure shows the separation of three cytochrome c variants on Discovery BIO PolyMA-SCX. Note the difference in elution order compared to the reversed-phase separation on Discovery BIO Wide Pore C18 shown in product G001581.
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.