주요 문서
92676
Supelco
2-Amino-3-hydroxypyridine
analytical standard
동의어(들):
2-Amino-3-pyridinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
110.11
Beilstein:
109868
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0 %
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
InChI key
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)