주요 문서
98835
Supelco
4-Amino-3-methylphenol
analytical standard
동의어(들):
2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-m-cresol, 4-Hydroxy-2-methylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
Beilstein:
2078803
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
176-179 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)