주요 문서
G004680
HPLC Analysis of 3-Phenyllactic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: 0.1% ammonium acetate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 0.5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    3-Phenyllactic acid, ≥98%
표준
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)