기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Si, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581512-U)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethyl acetate
gradient: 10 to 30% B in 10 min; held at 30% B for 2 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 290 nm
injection: 10 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
Ascentis silica is used in the analysis of fat-soluble vitamins using a normal phase gradient. These include vitamin K 3 (menadione), vitamin E (alpha and gamma tocopherol), and vitamin D3 (cholecalciferol).
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
(±)-α-Tocopherol, analytical standard
Menadione (K3), analytical standard
(+)-γ-Tocopherol, analytical standard
Cholecalciferol (D3), analytical standard
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.