product name
Ascentis® Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped: no
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
450 m2/g
불순물
<5 ppm metals
기질
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
기질 활성군
silica phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
operating pH range
2-6
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Ascentis Si is a high loading capacity silica with excellent peak shape. The Ascentis Si performs in both normal-phase and HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode.
법적 정보
가아드 카트리지
관련 제품
애플리케이션
프로토콜
Polar Compound Retention using Aqueous Normal-Phase (ANP/HILIC) Chromatography
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.