주요 문서
PHL80087
DL-Camphor
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
Beilstein:
1907611
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (GC)
양식
powder
expl. lim.
3.5 %
제조업체/상표
PhytoLab
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma salvia
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
147.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64.4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3