주요 문서
PHL80717
(−)-trans-Caryophyllene
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
β-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24
CAS Number:
Molecular Weight:
204.35
Beilstein:
2044564
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
제조업체/상표
PhytoLab
bp
262-264 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC\C(C)=C\CCC(=C)[C@H]1CC2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
InChI key
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum melissa
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
221.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1