material
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL polypropylene insert)
포장
pkg of 1000 ea
재고 정보
not available in USA
O.D.
11.6 mm
직경 × 높이 × I.D.
11.6 m × 32 mm × 6.0 mm
용적
0.3 mL
피팅
thread for 11 mm
호환성
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
for use with 11 mm snap caps or crimp seals
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.