주요 문서
SU860157
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
blue polypropylene screw cap (open-top), PTFE/red rubber septum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
PTFE/red rubber septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE face
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1 × 1000 ea (SU860157)
재고 정보
not available in USA
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
격막 두께
1.0 mm
피팅
for 9 mm short thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)