제품명
Proteomix® SAX-NP10 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
material
PEEK
Agency
suitable for USP L50
제품 라인
Proteomix®
제조업체/상표
Sepax 403NP10P-4625
포장
1 ea of
파라미터
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
non-porous
작동 pH 범위
2.0-12.0
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Proteomix User Manual
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.