1098071
USP
CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Ceftiofur hydrochloride, (6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino}-3-{[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride, 3-[(2-Furylcarbonyl)thio]methyl]-7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyiminoacetamido)-3-cephem-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ceftiofur
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC(=O)c3ccco3)=C(N2C1=O)C(O)=O)c4csc(N)n4
InChI
1S/C19H17N5O7S3.ClH/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10;/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28);1H/b23-11-;/t12-,16-;/m1./s1
InChI key
KEQFDTJEEQKVLM-JUODUXDSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.