1430000
USP
Methylergonovine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Methylergonovine maleate salt, 9,10-Didehydro-N-[(S)-1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methylergoline-8β-carboxamide maleate salt, Methergine maleate salt
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
methylergonovine
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@@H](CC)CO)c34
InChI
1S/C20H25N3O2.C4H4O4/c1-3-14(11-24)22-20(25)13-7-16-15-5-4-6-17-19(15)12(9-21-17)8-18(16)23(2)10-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-7,9,13-14,18,21,24H,3,8,10-11H2,1-2H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-,14+,18-;/m1./s1
InChI key
NOFOWWRHEPHDCY-DAUURJMHSA-N
유전자 정보
human ... DRD1(1812) , HTR2B(3357)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.