1483028
USP
Oxazepam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
3-(Acetyloxy)-7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one acetate, 7-Chloro-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzodiazepin-3-yl acetate, Oxazepam acetate
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
oxazepam
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C17H13ClN2O3/c1-10(21)23-17-16(22)19-14-8-7-12(18)9-13(14)15(20-17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,17H,1H3,(H,19,22)
InChI key
FYRWUTOZBRWYCS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable