추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
tacrolimus
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
N21[C@@H](CCCC2)C(=O)O[C@@H]([C@@H]([C@H](CC(=O)[C@@H](\C=C(\C[C@@H](C[C@@H]([C@H]4O[C@]([C@@H](C[C@@H]4OC)C)(C(=O)C1=O)O)OC)C)/C)CCC)O)C)\C(=C\[C@H]3C[C@H]([C@@H](CC3)O)OC)\C
InChI
1S/C44H71NO12/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7/h19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,10-18,20,22-24H2,1-9H3/b25-19+,27-21+/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+/m0/s1
InChI key
RQYGKZGKXDOUEO-LFZNUXCKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
- Tacrolimus
- Tacrolimus Capsules
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.