1711224
USP
Vecuronium bromide Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-17-Acetyloxy-3-hydroxy-2-(1-piperidinyl)androstan-16-yl]-1-methylpiperidinium bromide
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
vecuronium
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)N5CCCCC5)O)CC3)C)CC2)C1)C)OC(=O)C)C
InChI
1S/C32H55N2O3.BrH/c1-22(35)37-30-28(34(4)17-9-6-10-18-34)20-26-24-12-11-23-19-29(36)27(33-15-7-5-8-16-33)21-32(23,3)25(24)13-14-31(26,30)2;/h23-30,36H,5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
InChI key
UPUCOGXSWOPTGS-FMCCZJBLSA-M
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
Also, for use with USP monograph such as Vecuronium Bromide
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.