마이크로바이옴
마이크로바이옴은 미생물군이라고 불리는 특정 환경에 존재하는 모든 미생물의 집합적인 게놈 또는 유전 물질을 말합니다. 인간 미생물체는 주로 장에서 서식하는 인간 몸의 모든 미생물들의 모임을 나타내며, 이는 각 개인마다 크게 다르며 다양한 해부학적 위치에서도 상이합니다. 마이크로바이옴에 영향을 줄 수 있는 요소에는 식단, 생활 방식, 유전학, 해부학적 부위, 항체 및 병원체가 있습니다.
아래에서 머크가 제안하는 다양한 마이크로바이옴 제품 및 서비스에 대해 더 자세히 알아보십시오.
관련 제품 자료
- Lysing Enzymes
Enzymes provide a non-mechanical method for cell lysis and protoplast preparation. It may seem like a simple process to throw in your enzyme, stick your tube in the water-bath and walk away, but what is actually going on in that process?
- DNA Standards for Metagenomic Research
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.
- Protocol Guide: Generation of Apical-Out Gastrointestinal Organoids
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
- MetaPolyzyme, DNA Free Cell Lysis Enzymes for Microbiome Workflows | Sigma-Aldrich
Explore the benefits of MetaPolyzyme, DNA free to improve DNA extraction and increase the number of taxa identified in treated samples.
- Benzonase® Nuclease for Microbiome Workflows
Benzonase® Nuclease for reducing host DNA in microbiome workflows and enhancing taxa identification.
제품
마이크로바이옴(microbiome) 연구
미생물체 연구의 신흥 분야에서는 과학자들이 고립, 배양 및 연구하기 어려운 알려지지 않은 미생물들을 식별하고 특성화하는 과제를 안고있습니다. 인간, 동물 및 환경 분야에서 마이크로바이옴 분석의 적용은 새로운 치료제 및 천연 제품의 발견으로 이어질 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 자사의 과학자들은 미생물 군집의 특성화를 위해 미생물 배양 및/또는 식별에 도움이 되는 새로운 솔루션을 만들고 있습니다.
새로운 미생물 발견을 위해 다음을 제공합니다.
- 까다로운 미생물의 소화 및 전체 DNA 분리를 위한 MetaPolyzme
- 오염되지 않은 분석을 위한 DNA 제거 효소
- 박테리아 및 박테리아 구성 요소에 높은 특이성을 가진 항체
- 개별 DNA 표준 물질 및 박테리아 비활성화를 사용한 편향 방지 및 재현성 증가
미생물 배지
미생물은 다양한 영양 요구량 및 대사를 가지고 있으며, 다양한 화합물에 의해 억제되고, 종종 특정 지표 시스템을 통해서만 검출될 수 있습니다. 선택적 배지는 특수한 속성을 가진 특정 종이나 균주의 성장을 허용하는 반면, 비선택적 배지는 광범위한 유기체의 성장을 촉진합니다. 차별화 시스템이 있는 배지는 미생물 식별에 사용되거나 최소한 서로 다른 미생물을 구별하는 데 사용할 수 있습니다. 미생물 집단 성격 정의 및 DNA 준비를 위해 다양한 미생물 배지 및 원료를 제공합니다.
마이크로바이옴 표준 물질
차세대 염기서열 분석(NGS) 기술은 대량의 미생물 DNA 염기서열을 촉진하여 복잡한 마이크로바이옴 시료 분석을 가능하게 했습니다. 마이크로바이옴 분석에서 편향을 방지하고 재현성을 달성하기 위해서는 표준화가 매우 중요합니다. 표준화는 정확하고 유효한 데이터를 생성할 수 있는 마이크로바이옴과 메타 유전자 연구의 미래를 위한 핵심입니다.
자사는 PCR, 염기서열 분석 및 NGS에 적합한 개별 미생물 DNA 및 비활성화된 박테리아 마이크로바이옴 표준 물질 목록을 제공합니다. 이처럼 편리하고 즉시 사용할 수 있는 개별 표준 물질은 각각의 맞춤형 제어를 제공하여 가치를 더합니다. 이러한 경제적인 표준 물질들은 미생물체학 또는 메타게노믹스 작업을 지원하며, 재현성을 높이고 다른 실험실의 결과와 신뢰성 있는 비교를 가능하게 합니다.
마이크로바이옴 연구용 항체
마이크로바이옴 분석을 위한 항체 포트폴리오에는 특정 박테리아의 검출 및 격리에 적합한 박테리아 또는 박테리아 구성 요소(예: 독소, 고유 단백질 및 지질 다당류)와 결합하는 특이성이 높은 항체가 포함됩니다. 주요 면역 검출 응용분야에는 ELISA, WB(웨스턴 블롯), 이미징 및 분리가 포함됩니다.
마이크로바이옴 연구용 DNA 제거 용해 효소
미생물 군집의 연구는 최근 16S rRNA 유전자 염기서열 분석 및 메타 유전자와 같은 배양 독립 분석 기술을 광범위하게 채택하여 혁신적으로 변화했습니다. 시료 준비 중 DNA 오염은 이러한 염기 서열 기반 접근법의 중요한 교란 요인이므로 DNA 오염 물질이 제거된 DNA 추출 시약이 필수적입니다. 미생물체 샘플 처리에서 또 다른 주요 도전은 미생물들이 분해하기 어렵다는 것입니다. 세포벽은 처리될 때 캡슐 또는 저항성 포자를 형성할 수 있습니다. DNA는 부분적인 스페로플라스트(spheroplast) 형성을 유도하기 위해 용해 효소를 사용하여 미생물에서 추출할 수 있습니다. 이러한 스페로플라스트는 이어서 DNA를 방출하기 위해 용해됩니다. 정제된 용해 효소는 엄격한 품질 관리 검사를 통해 DNA 오염 물질이 제거된 것으로 마이크로바이옴 연구에 적합합니다. 머크의 용해 효소에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하십시오..
마이크로바이옴 DNA 정제 키트
인간, 동물, 환경 보건 분야에서 미생물군의 역할을 연구하기 위해서는 정확하고 재현 가능한 미생물 데이터를 확보해야 합니다. 따라서 미생물 DNA를 추출하기 위해 적절한 방법론을 적용하는 것이 중요합니다. 비효율적인 DNA 추출로 미생물 집합의 성격이 잘못 정의될 수 있기 때문에 DNA 분리 절차를 최적화하는 것은 결과에 대한 견고성과 재현성을 위해 매우 중요합니다. 자사의 DNA 정제 키트는 다양한 시료에서 고품질 및 고수율로 미생물 DNA를 분리하는 편리하고 신속한 방법을 제공합니다.