ชื่อสินค้า
Minimum Essential Medium Eagle, Spinner Modification, with Earle′s salts and sodium bicarbonate, without calcium chloride and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Minimum Essential Medium Eagle
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
มีสูตร MEM ให้เลือกมากมาย Minimum Essential Medium (MEM) ที่พัฒนาโดย Harry Eagle เป็นหนึ่งในสื่อวัฒนธรรมเซลล์สังเคราะห์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.