Merck
100242
Sigma-Aldrich
3-アミノフェノール
98%
別名:
m-アミノフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4OH
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
636059
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
bp
164 °C/11 mmHg (lit.)
mp
120-124 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
InChI Key
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-アミノフェノールは、ジスルホン酸ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]スルホン(S-BAPS)の合成に使用されています。
以下を合成するために使用できます。
  • トリフェニルホスフィン存在下でアセチレンジカルボン酸ジメチル(DMAD)と反応させることによるメチル2-オキソ-7-[(トリフェニルホスホラニリデン)アミノ]-2H-クロメン-4-カルボキシレート。
  • パラジウムによって触媒される水素化による3-アミノ-2-シクロヘキセン-1-オン。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
100242-VAR:
100242-500G:
100242-5G:
100242-5KG:
100242-BULK:
100242-10KG:
100242-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Practical and One-Pot Procedure for the Synthesis of 3-Amino-2-cyclohexen-1-one from 3-Aminophenol.
Sajiki H
Organic Process Research & Development, 9(2), 219-220 (2005)
Sijing Chen et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-20)
Benzoxazine containing fluorinated aromatic ether nitrile linkage (FAEN-Bz) had been synthesized from 2,6-dichlorobenzonitrile, 4,4'-(hexafluoroisopropylidene)diphenol (bisphenol AF), 3-Aminophenol, formaldehyde, phenol by condensation polymerization and Mannich ring-forming reaction. Structures of the monomer were verified by Proton NMR spectrum (1H-NMR) and Fourier transform
Vinyltriphenylphosphonium salt mediated synthesis of 1, 4-benzoxazine and coumarin derivatives.
Yavari I, et al.
Tetrahedron, 58(34), 6895-6899 (2002)
Wenjie Yang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(30), e2002236-e2002236 (2020-06-25)
This research reports gold (Au) and platinum (Pt) nanocatalysts spatially confined in a porous carbon nanosphere as a new solar-driven carbon nanoreactor (CNR). The CNRs have confined size (≈100 nm), high specific surface area, and high thermal and electrical conductivity.
Ping-Chih Hsu et al.
Oncology reports, 42(2), 697-707 (2019-06-25)
Human non‑small cell lung cancer (NSCLC) is associated with an extremely poor prognosis especially for the 40% of patients who develop brain metastasis, and few treatment strategies exist. Cucurbitacin E (CuE), an oxygenated tetracyclic triterpenoid isolated from plants particularly of