Merck
249394
Sigma-Aldrich
8-ヒドロキシジュロリジン
96%
別名:
2,3,6,7-テトラヒドロ-1H,5H-ベンゾ[ij]キノリジン-8-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO
CAS番号:
分子量:
189.25
Beilstein:
1530423
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
96%
形状
powder or crystals
組成
Carbon 72.7-79.6%, Nitrogen 7.1-7.7%
light brown
mp
132-134 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc2CCCN3CCCc1c23
InChI
1S/C12H15NO/c14-11-6-5-9-3-1-7-13-8-2-4-10(11)12(9)13/h5-6,14H,1-4,7-8H2
InChI Key
FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The carboxaldehyde derivative of 8-hydroxyjulolidine is useful as a chromophore in fluorescence chemosensor and chemosensors.
アプリケーション
8-Hydroxyjulolidine has been used in the electrochemical switching fluorescence study.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
249394-VAR:
249394-1G:
249394-BULK:
249394-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical switching fluorescence emission in rhodamine derivatives
Cizkova M, et al.
Electrochimica Acta, 260, 589-597 (2018)
A new multifunctional Schiff base as a fluorescence sensor for Al 3+ and a colorimetric sensor for CN- in aqueous media: an application to bioimaging
Lee SA, et al.
Dalton Transactions, 43(18), 6650-6659 (2014)