Merck
101893
Sigma-Aldrich
パーフルオロベンゾフェノン
98%
別名:
デカフルオロベンゾフェノン, パーフルオロベンゾフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5COC6F5
CAS番号:
分子量:
362.12
Beilstein:
2066476
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
90-95 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C13F10O/c14-3-1(4(15)8(19)11(22)7(3)18)13(24)2-5(16)9(20)12(23)10(21)6(2)17
InChI Key
WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Perfluorobenzophenone was used in the synthesis of fluorinated acridones and acridines.
生物化学的/生理学的作用
Perfluorobenzophenone alcoholic solution generates ketyl and radical anion which can be studied by electron spin resonance spectra. Perfluorobenzophenone undergoes photolysis to form ketyl (C6F5)C.OH radical.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
101893-BULK:
101893-1G:
101893-VAR:
101893-25G:
101893-5G:
101893-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The Photochemically Produced Ketyl of Perfluorobenzophenone: Electron Spin Resonance Studies of Solvent Effects.
Sargent FP and Bailey MG.
Canadian Journal of Chemistry, 51(19), 3211-3216 (1973)
The Electron Spin Resonance Spectra of the Photochemically Produced Perfluorobenzophenone Ketyl and Anion Radicals.
Sargent FP and Bailey MG.
Canadian Journal of Chemistry, 49(13), 2350-2352 (1971)
Orthogonal Synthesis of Fluorinated Acridones and Acridines from Perfluorobenzophenone.
Del Buttero P, et al
European Journal of Organic Chemistry, 2011(12), 2265-2271 (2011)