おすすめの製品
利用可能性
available only in Japan
品質水準
pH
9.18 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40-0104-5-500ML-J:
試験成績書(COA)