おすすめの製品
利用可能性
available only in Japan
品質水準
pH
6.86 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 機械学習による薬物検査の強化:ある研究では、尿中の生体液中のモルヒネとメタドンの検出を強化するために機械学習技術が用いられ、分析中のサンプルの完全性を維持するために、pH 標準液などの溶液が利用されました(Habibi et al., 2024)。
- 磁性共有結合有機構造体の合成:飲料中の色素抽出のためのアミノ修飾磁性共有結合有機構造体の合成に関する研究では、pH 標準溶液を使用して反応条件を最適化し、反応効率と安定性を確保する上でのその重要性を強調しました(Guan et al., 2024)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
40-0103-5-500ML-J:
この製品を見ている人はこちらもチェック