Merck
40-0117
Sigma-Aldrich
pH標準液
pH 9.18 (25 °C), JCSS
別名:
pH 9.18(25 °C)標準溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
認証
JCSS
品質水準
利用可能性
available only in Japan
pH
9.18 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40-0117-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
pH標準液 pH 1.68 (25 °C)
Sigma-Aldrich
40-0101
pH標準液