Merck
104361
Sigma-Aldrich
テトラフルオロヒドロキノン
95%
別名:
2,3,5,6-Tetrafluorobenzene-1,4-diol, 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, Tetrafluoro-1,4-dihydroquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F4-1,4-(OH)2
CAS番号:
分子量:
182.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
mp
172-174 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11/h11-12H
InChI Key
ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
104361-BULK:
104361-VAR:
104361-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Mao et al.
Free radical biology & medicine, 147, 150-158 (2019-12-21)
Penicillamine has been widely-used clinically as a copper-chelating drug for the treatment of copper-overload in Wilson's disease. In this study, we found that penicillamine provided marked protection against cytotoxicity induced by tetrachlorohydroquinone (TCHQ), a major toxic metabolite of the well-known