アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.470 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC(N)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H20N2/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11-8/h7,11H,5-6,10H2,1-4H3
InChI Key
FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アンモニオピペリジニウムリン酸水素の合成に用いるテンプレート
過酸化漂白したパルプの一時的な輝度安定化に用いる繊維反応性黄変防止剤
大豆油/ヒマワリ油の熱安定性を得るための反応剤
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
115738-5G:
115738-BULK:
115738-25G:
115738-VAR:
115738-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック