Merck
143049
Sigma-Aldrich
Aldrithiol-2
98%
別名:
2,2′-ジチオジピリジン, 2,2′-ジピリジルジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2S2
CAS番号:
分子量:
220.31
Beilstein:
154629
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
56-58 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly brownish-yellow
官能基
disulfide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI Key
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aldrithiol-2は、ヒト免疫不全ウイルス1型ウイルス粒子の感染力をなくすことができる、ヌクレオカプシド・ジンク・フィンガー・ターゲット化合物です。チオール試薬です
アプリケーション
Aldrithiol-2を使用して、アデノシン-5′-ホスホイミダゾリドを合成しました。HPLC分離用カルボン酸エナンチオマーをアミド化する縮合剤としてのPPh3とともに用いました
チオ-ル試薬。カルボン酸エナンチオマ-をアミド化しHPLCで分離する際に、縮合剤としてPPh3と共に用いられています
法的情報
Aldrithiol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
143049-1G:
143049-25G:
143049-500G:
143049-BULK:
143049-5G:
143049-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analytical Sciences, 10, 17-17 (1994)
J L Rossio et al.
Journal of virology, 72(10), 7992-8001 (1998-09-12)
Whole inactivated viral particles have been successfully used as vaccines for some viruses, but procedures historically used for inactivation can denature virion proteins. Results have been inconsistent, with enhancement of disease rather than protection seen in some notable instances following
Journal of Chromatography A, 662, 87-87 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 1267-1267 (1994)
T L Dutka et al.
The Journal of physiology, 589(Pt 9), 2181-2196 (2010-12-01)
S-Nitrosoglutathione (GSNO) is generated in muscle and may S-glutathionylate and/or S-nitrosylate various proteins involved in excitation–contraction (EC) coupling, such as Na+-K+-ATPases, voltage-sensors (VSs) and Ca2+ release channels (ryanodine receptors,RyRs), possibly changing their properties. Using mechanically skinned fibres from rat extensor