Merck
158194
Sigma-Aldrich
2,2′-ジチオビス(5-ニトロピリジン)
96%
別名:
DTNP, ビス(5-ニトロ-2-ピリジル)ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6N4O4S2
CAS番号:
分子量:
310.31
Beilstein:
305413
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
155-157 °C (lit.)
官能基
disulfide
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(SSc2ccc(cn2)[N+]([O-])=O)nc1
InChI
1S/C10H6N4O4S2/c15-13(16)7-1-3-9(11-5-7)19-20-10-4-2-8(6-12-10)14(17)18/h1-6H
InChI Key
ROUFCTKIILEETD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2′-ジチオビス(5-ニトロピリジン) は芳香族ジスルフィドです。
アプリケーション
2,2′-ジチオビス(5-ニトロピリジン) は以下で使用しました:
  • Gタンパク質共役受容体のNMRを研究するためのシステイン活性化試薬
  • 保護されたセレノシステイン含有ペプチドの脱保護アッセイ
  • システインおよびセレノシステインの側鎖からのp-メトキシベンジル基およびアセトアミドメチル基の脱保護
  • システインおよびセレノシステインの側鎖からのp-メトキシベンジル保護基の除去
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
158194-1G:
158194-BULK:
158194-VAR:
158194-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M K Park et al.
Experimental physiology, 80(5), 835-842 (1995-09-01)
Ca(2+)-activated K+ currents (IK(Ca)) and voltage-dependent Ca(2+)-insensitive K+ currents (IK(V)) were recorded using the patch clamp technique to study the pulmonary (PASMC) and ear arterial smooth muscle cells (EASMC) of the rabbit and the possible regulatory mechanisms related to hypoxia.
Katharine M Harris et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 13(2), 81-93 (2006-10-13)
We present here a simple method for deprotecting p-methoxybenzyl groups and acetamidomethyl groups from the side-chains of cysteine and selenocysteine. This method uses the highly elecrophilic, aromatic disulfides 2,2'-dithiobis(5-nitropyridine) (DTNP) and 2,2'-dithiodipyridine (DTP) dissolved in TFA to effect removal of
Yu Qi et al.
Nature communications, 11(1), 1262-1262 (2020-03-11)
Binding of biomolecules to crystal surfaces is critical for effective biological applications of crystalline nanomaterials. Here, we present the modulation of exposed crystal facets as a feasible approach to enhance specific nanocrystal-biomolecule associations for improving cellular targeting and nanomaterial uptake.
Chi-Pan Hsieh
Biochemical and biophysical research communications, 370(3), 445-449 (2008-04-01)
Redox modulation of fast inactivation has been described in certain cloned A-type voltage-gated K(+) (Kv) channels in expressing systems, but the effects remain to be demonstrated in native neurons. In this study, we examined the effects of cysteine-specific redox agents
Effects of oxidants on membrane potential, K+ and Ca2+ currents of mouse pancreatic B-cells.
P Krippeit-Drews et al.
Advances in experimental medicine and biology, 426, 355-359 (1997-01-01)