アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
76-78 °C (lit.)
溶解性
95% ethanol: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
官能基
disulfide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S(Sc1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-5-11-6-2-9(1)13-14-10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
InChI Key
UHBAPGWWRFVTFS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- アルドリチオール™-4は、in vitro進化技術であるファージディスプレイによって、マンノース結合レクチン関連セリンプロテアーゼに対する特異的阻害剤の開発研究における補助基質として使用されました。
- 生理学的条件に近い状態での、リコンビナントヒトニューログロビンおよびサイトグロビンのO2平衡を調べる研究に使用されました。
- タンパク質研究用の金表面の修飾に使用されました。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
143057-BULK:
143057-1G:
143057-5G:
143057-25G:
143057-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.