Merck
148008
Sigma-Aldrich
イソ酪酸メチル
99%
別名:
2-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl 2,2-dimethylacetate, Methyl 2-methylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1740720
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: slightly soluble
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
InChI Key
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルイソブチレートの無線周波数誘導プラズマが、質量分析法を使用して研究されています
アプリケーション
メチルイソブチレートは、ポリ(メチルメタクリレート)内のカンファキノンからなる三成分系における拡散係数を測定するための、強制レイリー散乱法における希釈剤として使用されています
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
148008-500ML:
148008-100ML:
148008-5ML:
148008-VAR:
148008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Mass spectrometry of and deposition-rate measurements from radiofrequency-induced plasmas of methyl isobutyrate, methyl methacrylate and n-butyl methacrylate.
O'Toole L, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 91(9), 1363-1370 (1995)
Penetrant diffusion in poly (methyl methacrylate) near Tg: dependence on temperature and polymer weight fraction.
Tonge MP, et al.
Polymer, 41(10), 3659-3670 (2000)