Merck
14944
Sigma-Aldrich
N-[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl) benzyloxycarbonyloxy]succinimide
≥97.0% (NMR)
別名:
N-[4-(1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)benzyloxycarbonyloxy]succinimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H14F17NO5
CAS番号:
分子量:
695.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (NMR)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C22H14F17NO5/c23-15(24,8-7-10-1-3-11(4-2-10)9-44-14(43)45-40-12(41)5-6-13(40)42)16(25,26)17(27,28)18(29,30)19(31,32)20(33,34)21(35,36)22(37,38)39/h1-4H,5-9H2
InChI Key
DLEHONFUGNNFOG-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14944-1G-F:
14944-BULK-F:
14944-VAR-F:
14944-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)