アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
52 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(N=C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NO/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
InChI Key
QXLDBWRLZDBVGF-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- pentafluorophenyl end-capped poly(ethylene glycol) (PF-PEG-PF)
- 9-O-(pentafluorophenylcarbamoyl)quinine
- 9-O-(tert-butyldimethylsilyl)-10-(pentafluorophenylcarbamoyloxy)-6′-methoxy-11-norcinchonan-9-ol
- substituted 2,6-ethynylpyridine bisphenylurea scaffolds
- novel O-xylyl bridged hexaurea receptor for atmospheric CO2 uptake
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
512079-BULK:
512079-5ML:
512079-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)