Merck
152129
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
99%
別名:
3-Methyl-p-anisaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
2084045
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.569 (lit.)
bp
80-85 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-5-8(6-10)3-4-9(7)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
MYLBIQHZWFWSMH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde was used in the preparation of (4-methoxy-3-methylphenyl)-2-nitroalkene.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
152129-10G:
152129-BULK:
152129-VAR:
152129-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tamer Awad et al.
Journal of chromatographic science, 45(8), 477-485 (2007-11-21)
The five side-chain regioisomers of 4-methoxy-3-methylphenethylamine constitute a unique set of compounds having an isobaric relationship with the controlled drug substance 3,4-methylenedioxymethamphetamine (3,4-MDMA or Ecstasy). These isomeric forms of the 4-methoxy-3-methylphenethylamines have mass spectra essentially equivalent to 3,4-MDMA, and all