Merck
316911
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-3-メチルベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(CH3)CHO
CAS番号:
分子量:
136.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
118-120 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
Cc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
BAKYASSDAXQKKY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
316911-BULK:
316911-250MG:
316911-VAR:
316911-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)