Merck
155578
Sigma-Aldrich
6-ブロモベラトルアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2-3,4-(OCH3)2CHO
CAS番号:
分子量:
245.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
150-151 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
COc1cc(Br)c(C=O)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-3-6(5-11)7(10)4-9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-Bromoveratraldehyde was used in the preparation of benzylchromenylamines.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
155578-250G:
155578-VAR:
155578-5G:
155578-25G:
155578-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Razafimbelo et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 46(1), 34-41 (1998-02-20)
Condensation of 5-amino, 6-amino, 7-amino and 8-amino-2,2-dimethyl-2H-chromenes with either 6-bromoveratraldehyde or 6-chloropiperonal afforded the corresponding Schiff bases, which were subsequently reduced to the corresponding benzylchromenylamines 30-33 and 36-39. Lithium diisopropylamide-mediated cyclization of those amines, followed by spontaneous air oxidation, afforded