Merck
15961
Sigma-Aldrich
O,O'-ビス[2-(N-スクシンイミジル-スクシニルアミノ)エチル]ポリエチレングリコール
average MN 3,000, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester
別名:
α,ω-ビス-NHS-PEG, PEG-ビス(N-スクシンイミジルスクシナート), ジ(N-スクシンイミジル) PEG-二塩基酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
O,O'-ビス[2-(N-スクシンイミジル-スクシニルアミノ)エチル]ポリエチレングリコール, 3,000
品質水準
フォーム
powder
分子量
average Mn 3,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω末端
NHS ester
α末端
NHS ester
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15961-VAR-F:
15961-BULK-F:
15961-250MG-F:
15961-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.